Merck
BDPH9BCD0FBB
Bide Pharmatech
1-Phenoxy-4-(trifluoromethyl)benzene
Sinonimo/i:
phenyl 4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C13H9O1F3
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.21
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C13H9F3O/c14-13(15,16)10-6-8-12(9-7-10)17-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H
Inchi Key
UZJUDUZMPNCXPF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
hstatements
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)