Merck
BDPH9BCD19F2
Bide Pharmatech
2-Iminothiolane hydrochloride
Sinonimo/i:
dihydro-2(3H)-thiophenimine hydrochloride
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C4H8N1Cl1S1
Numero CAS:
Peso molecolare:
137.63
MDL number:
Accedi per visualizzare i prezzi
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C4H7NS.ClH/c5-4-2-1-3-6-4;/h2H,1,3,5H2;1H
Inchi Key
HIQWKSAWCPDJSL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Iminothiolane hydrochloride
hstatements
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)