Merck
BDPH9BCD1A8A
Bide Pharmatech
N-Methylpiperidine-2-carboxamide hydrochloride
Sinonimo/i:
N-methyl-2-piperidinecarboxamide hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C7H15O1N2Cl1
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.66
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCD1A8A non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C7H14N2O.ClH/c1-8-7(10)6-4-2-3-5-9-6;/h6,9H,2-5H2,1H3,(H,8,10);1H
Inchi Key
LIYLDMRWNXZMTI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)