Merck
BDPH9BCD1CBF
Bide Pharmatech
3-(Difluoromethyl)-4-fluorobenzoic acid
Sinonimo/i:
3-(difluoromethyl)-4-fluorobenzoic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C8H5O2F3
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.12
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCD1CBF non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C8H5F3O2/c9-6-2-1-4(8(12)13)3-5(6)7(10)11/h1-3,7H,(H,12,13)
Inchi Key
XNQVOHDSKCXHCT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)