Merck
BDPH9BCD1CCD
Bide Pharmatech
4-Chloro-6-methoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Sinonimo/i:
4-chloro-6-methoxy-1-indanone
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C10H9O2Cl1
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.63
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCD1CCD non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C10H9ClO2/c1-13-6-4-8-7(9(11)5-6)2-3-10(8)12/h4-5H,2-3H2,1H3
Inchi Key
AXWJUEOGJHUJMW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)