Merck
BDPH9BCD234A
Bide Pharmatech
Hexadecane
Sinonimo/i:
hexadecane
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C16H34
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.45
MDL number:
Accedi per visualizzare i prezzi
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C16H34/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3
Inchi Key
DCAYPVUWAIABOU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to white Liquid or Solid
Melting Point
18C at mmHg
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hexadecane
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Danger
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)