Merck
BDPH9BCD2BD1
Bide Pharmatech
3-Amino-6-bromo-2-methylbenzoic acid
Sinonimo/i:
3-amino-6-bromo-2-methylbenzoic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C8H8O2N1Br1
Numero CAS:
Peso molecolare:
230.06
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCD2BD1 non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C8H8BrNO2/c1-4-6(10)3-2-5(9)7(4)8(11)12/h2-3H,10H2,1H3,(H,11,12)
Inchi Key
PMGRACQWMRSOEV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)