Merck
BDPH9BCD2D9E
Bide Pharmatech
2-(Methylthio)-4-(1H-pyrazol-4-yl)pyrimidine
Sinonimo/i:
2-(methylsulfanyl)-4-(1H-pyrazol-4-yl)pyrimidine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C8H8N4S1
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.24
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCD2D9E non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C8H8N4S/c1-13-8-9-3-2-7(12-8)6-4-10-11-5-6/h2-5H,1H3,(H,10,11)
Inchi Key
MFTWENFCNISTOG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)