Merck
BDPH9BCD2DE0
Bide Pharmatech
(2-(Cyclopropylmethoxy)phenyl)boronic acid
Sinonimo/i:
2-(cyclopropylmethoxy)phenylboronic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C10H13O3B1
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.02
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCD2DE0 non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C10H13BO3/c12-11(13)9-3-1-2-4-10(9)14-7-8-5-6-8/h1-4,8,12-13H,5-7H2
Inchi Key
FWFQJSWJLZPMAL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)