Merck
BDPH9BCD2F13
Bide Pharmatech
Methyl 2-(thiophen-3-yl)acetate
Sinonimo/i:
methyl 3-thienylacetate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C7H8O2S1
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.21
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C7H8O2S/c1-9-7(8)4-6-2-3-10-5-6/h2-3,5H,4H2,1H3
Inchi Key
RZGRWVULDSXQSM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl 2-(thiophen-3-yl)acetate
hstatements
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)