Merck
BDPH9BCD2FB3
Bide Pharmatech
4-Hydroxy-2,5-dimethoxybenzaldehyde
Sinonimo/i:
4-hydroxy-2,5-dimethoxybenzaldehyde
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C9H10O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.18
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCD2FB3 non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C9H10O4/c1-12-8-4-7(11)9(13-2)3-6(8)5-10/h3-5,11H,1-2H3
Inchi Key
BAMYKVUGRCKVHP-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)