Merck
BDPH9BCD2FD1
Bide Pharmatech
Ethyl 5-amino-4-bromo-3-methylthiophene-2-carboxylate
Sinonimo/i:
ethyl 5-amino-4-bromo-3-methylthiophene-2-carboxylate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C8H10O2N1Br1S1
Numero CAS:
Peso molecolare:
264.14
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCD2FD1 non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C8H10BrNO2S/c1-3-12-8(11)6-4(2)5(9)7(10)13-6/h3,10H2,1-2H3
Inchi Key
PMPBGORMHXRHRT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)