Merck
BDPH9BCD33DA
Bide Pharmatech
3-Methyl-3,5,6,7-tetrahydro-2H-indeno[5,6-b]furan
Sinonimo/i:
3-methyl-3,5,6,7-tetrahydro-2H-indeno[5,6-b]furan
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C12H14O1
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.24
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCD33DA non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C12H14O/c1-8-7-13-12-6-10-4-2-3-9(10)5-11(8)12/h5-6,8H,2-4,7H2,1H3
Inchi Key
GVWKHGHCSBQTDZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
Still not finding the right product?
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)