Merck
BDPH9BCD34FF
Bide Pharmatech
N-Cyclopropylpyridin-4-amine
Sinonimo/i:
N-cyclopropyl-4-pyridinamine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C8H10N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
134.18
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCD34FF non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C8H10N2/c1-2-7(1)10-8-3-5-9-6-4-8/h3-7H,1-2H2,(H,9,10)
Inchi Key
RADOGDWKQXHRKW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Cyclopropylpyridin-4-amine
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)