Merck
BDPH9BCD36BB
Bide Pharmatech
Bismuth(III) trifluoromethanesulfonate
Sinonimo/i:
bismuth(3+) tris(trifluoromethanesulfonate)
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C3O9S3F9Bi1
Numero CAS:
Peso molecolare:
656.19
MDL number:
Accedi per visualizzare i prezzi
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/3CHF3O3S.Bi/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
Inchi Key
NYENCOMLZDQKNH-UHFFFAOYSA-K
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to off-white powder or crystals
Still not finding the right product?
hstatements
Parola di avvertenza
Danger
Pittogrammi
Corrosion
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)