Merck
BDPH9BCD3CDF
Bide Pharmatech
3-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)-2-acetamidopropanoic acid
Sinonimo/i:
N-acetyl-3-[1,1'-biphenyl]-4-ylalanine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C17H17O3N1
Numero CAS:
Peso molecolare:
283.33
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCD3CDF non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C17H17NO3/c1-12(19)18-16(17(20)21)11-13-7-9-15(10-8-13)14-5-3-2-4-6-14/h2-10,16H,11H2,1H3,(H,18,19)(H,20,21)
Inchi Key
HDNGVBPPMAZUMI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)