Merck
BDPH9BCD43B0
Bide Pharmatech
(1-Ethyl-1H-pyrazol-4-yl)methanamine
Sinonimo/i:
(1-ethyl-1H-pyrazol-4-yl)methanamine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C6H11N3
Numero CAS:
Peso molecolare:
125.17
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C6H11N3/c1-2-9-5-6(3-7)4-8-9/h4-5H,2-3,7H2,1H3
Inchi Key
MIAQYVFWXDEYAK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Still not finding the right product?
hstatements
Parola di avvertenza
Danger
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)