Merck
BDPH9BCD475C
Bide Pharmatech
2-Chloro-3,6-difluorobenzonitrile
Sinonimo/i:
2-chloro-3,6-difluorobenzonitrile
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C7H2N1Cl1F2
Numero CAS:
Peso molecolare:
173.55
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C7H2ClF2N/c8-7-4(3-11)5(9)1-2-6(7)10/h1-2H
Inchi Key
AREWFYUZFHLWNH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to yellow solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Chloro-3,6-difluorobenzonitrile
hstatements
Parola di avvertenza
Danger
Pittogrammi
Skull and crossbones
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)