Merck
BDPH9BCD4AAD
Bide Pharmatech
Hexadecyltrimethoxysilane
Sinonimo/i:
hexadecyl(trimethoxy)silane
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C19H42O3Si1
Numero CAS:
Peso molecolare:
346.63
MDL number:
Accedi per visualizzare i prezzi
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C19H42O3Si/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-23(20-2,21-3)22-4/h5-19H2,1-4H3
Inchi Key
RSKGMYDENCAJEN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: liquid / Colour: Colorless - Almost colorless
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hexadecyltrimethoxysilane
hstatements
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)