Merck
BDPH9BCD4E08
Bide Pharmatech
[1,2,4]Triazolo[4,3-a]pyridine
Sinonimo/i:
[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C6H5N3
Numero CAS:
Peso molecolare:
119.13
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCD4E08 non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C6H5N3/c1-2-4-9-5-7-8-6(9)3-1/h1-5H
Inchi Key
AYSYSOQSKKDJJY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under [1,2,4]Triazolo[4,3-a]pyridine
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)