Merck
BDPH9BCD5008
Bide Pharmatech
N-Cyclopropyl-4-fluorobenzenesulfonamide
Sinonimo/i:
N-cyclopropyl-4-fluorobenzenesulfonamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C9H10O2N1S1F1
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.25
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C9H10FNO2S/c10-7-1-5-9(6-2-7)14(12,13)11-8-3-4-8/h1-2,5-6,8,11H,3-4H2
Inchi Key
QXHJRYPFPZGNNV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)