Merck
BDPH9BCD5ABF
Bide Pharmatech
2-Bromo-6-(methylthio)pyridine
Sinonimo/i:
2-bromo-6-(methylsulfanyl)pyridine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C6H6N1Br1S1
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.09
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C6H6BrNS/c1-9-6-4-2-3-5(7)8-6/h2-4H,1H3
Inchi Key
CWFMGEWBDIDVPZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to light-yellow liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Bromo-6-(methylthio)pyridine
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)