Passa al contenuto
BDPH9BCD5D7F
Bide Pharmatech
1-(3-Bromopyridin-2-yl)ethanone
Sinonimo/i:
1-(3-bromo-2-pyridinyl)ethanone
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C7H6O1N1Br1
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.03
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C7H6BrNO/c1-5(10)7-6(8)3-2-4-9-7/h2-4H,1H3
Inchi Key
SMOWKFOTFNHSBT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to yellow to brown liquid or solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-(3-Bromopyridin-2-yl)ethanone
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)