Merck
BDPH9BCD6058
Bide Pharmatech
9,10-Dimethoxy-5,6-dihydro-[1,3]dioxolo[4,5-g]isoquinolino[3,2-a]isoquinolin-7-ium chloride
Sinonimo/i:
9,10-dimethoxy-5H,6H-[1,3]dioxolo[4,5-g]isoquino[3,2-a]isoquinolin-7-ium chloride
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C20H18O4N1Cl1
Numero CAS:
Peso molecolare:
371.82
MDL number:
Accedi per visualizzare i prezzi
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C20H18NO4.ClH/c1-22-17-4-3-12-7-16-14-9-19-18(24-11-25-19)8-13(14)5-6-21(16)10-15(12)20(17)23-2;/h3-4,7-10H,5-6,11H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Inchi Key
VKJGBAJNNALVAV-UHFFFAOYSA-M
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: solid
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)