Merck
BDPH9BCD64FB
Bide Pharmatech
2-Methyl-N-(4-pyridinylmethyl)-1-propanamine hydrochloride
Sinonimo/i:
2-methyl-N-(4-pyridinylmethyl)-1-propanamine hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C10H17N2Cl1
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.71
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCD64FB non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C10H16N2.ClH/c1-9(2)7-12-8-10-3-5-11-6-4-10;/h3-6,9,12H,7-8H2,1-2H3;1H
Inchi Key
NTDBPTJUXCWODN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)