Merck
BDPH9BCD65DA
Bide Pharmatech
3-Amino-5-(methylthio)pentanoic acid
Sinonimo/i:
3-amino-5-(methylsulfanyl)pentanoic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C6H13O2N1S1
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.24
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCD65DA non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C6H13NO2S/c1-10-3-2-5(7)4-6(8)9/h5H,2-4,7H2,1H3,(H,8,9)
Inchi Key
QWVNCDVONVDGDV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)