Merck
BDPH9BCD6FA4
Bide Pharmatech
3-(Piperidin-2-yl)-1H-indole
Sinonimo/i:
3-(2-piperidinyl)-1H-indole
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C13H16N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.28
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCD6FA4 non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C13H16N2/c1-2-6-12-10(5-1)11(9-15-12)13-7-3-4-8-14-13/h1-2,5-6,9,13-15H,3-4,7-8H2
Inchi Key
ZAOROLLUGHLEDW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-(Piperidin-2-yl)-1H-indole
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)