Merck
BDPH9BCD718E
Bide Pharmatech
[1,1'-Biphenyl]-3,3',4,4'-tetraamine
Sinonimo/i:
[1,1'-biphenyl]-3,3',4,4'-tetramine
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C12H14N4
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.27
MDL number:
Accedi per visualizzare i prezzi
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C12H14N4/c13-9-3-1-7(5-11(9)15)8-2-4-10(14)12(16)6-8/h1-6H,13-16H2
Inchi Key
HSTOKWSFWGCZMH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale yellow to Greyish yellow to Brown Solid
Melting Point
175-177C
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)