Merck
BDPH9BCD817A
Bide Pharmatech
1,2,3,4,5,6-Hexahydrobenzo[b]azocine
Sinonimo/i:
1,2,3,4,5,6-hexahydro-1-benzazocine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C11H15N1
Numero CAS:
Peso molecolare:
161.25
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C11H15N/c1-2-6-10-7-3-4-8-11(10)12-9-5-1/h3-4,7-8,12H,1-2,5-6,9H2
Inchi Key
VTIJFGNTDHLPLT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow solid or liquid
Still not finding the right product?
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)