Vai a
BDPH9BCD84FB
Bide Pharmatech
6-Bromo-4-methoxypyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carbonitrile
Sinonimo/i:
6-bromo-4-methoxypyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carbonitrile
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C9H6O1N3Br1
Numero CAS:
Peso molecolare:
252.07
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCD84FB non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C9H6BrN3O/c1-14-8-2-7(10)5-13-9(8)6(3-11)4-12-13/h2,4-5H,1H3
Inchi Key
JTEWRYBKHXGXHP-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
99%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)