Merck
BDPH9BCD86EA
Bide Pharmatech
3-Fluoro-1,5-naphthyridine
Sinonimo/i:
3-fluoro[1,5]naphthyridine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C8H5N2F1
Numero CAS:
Peso molecolare:
148.14
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCD86EA non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C8H5FN2/c9-6-4-8-7(11-5-6)2-1-3-10-8/h1-5H
Inchi Key
BZQSONYBXCNVHU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Fluoro-1,5-naphthyridine
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)