Vai a
BDPH9BCD8AEF
Bide Pharmatech
2-Amino-N-(3-fluorophenyl)benzamide
Sinonimo/i:
2-amino-N-(3-fluorophenyl)benzamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C13H11O1N2F1
Numero CAS:
Peso molecolare:
230.24
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCD8AEF non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C13H11FN2O/c14-9-4-3-5-10(8-9)16-13(17)11-6-1-2-7-12(11)15/h1-8H,15H2,(H,16,17)
Inchi Key
UUNGQEZMZQDIKE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)