Merck
BDPH9BCD8BBF
Bide Pharmatech
2-Hydroxy-3-methoxy-5-methylbenzaldehyde
Sinonimo/i:
2-hydroxy-3-methoxy-5-methylbenzaldehyde
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C9H10O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.18
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C9H10O3/c1-6-3-7(5-10)9(11)8(4-6)12-2/h3-5,11H,1-2H3
Inchi Key
NDGVJTXAOLGFKK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Powder or Crystals
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)