Merck
BDPH9BCD948B
Bide Pharmatech
6-(Diethylamino)nicotinaldehyde
Sinonimo/i:
6-(diethylamino)nicotinaldehyde
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C10H14O1N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.23
MDL number:
Accedi per visualizzare i prezzi
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C10H14N2O/c1-3-12(4-2)10-6-5-9(8-13)7-11-10/h5-8H,3-4H2,1-2H3
Inchi Key
PCISUIMHLSRKGR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-(Diethylamino)nicotinaldehyde
hstatements
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)