Merck
BDPH9BCD94CD
Bide Pharmatech
N-((3-(4-Fluorophenyl)propanoyl)oxy)methanesulfonamide
Sinonimo/i:
N-((3-(4-fluorophenyl)propanoyl)oxy)methanesulfonamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C10H12O4N1S1F1
Numero CAS:
Peso molecolare:
261.27
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCD94CD non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C10H12FNO4S/c1-17(14,15)12-16-10(13)7-4-8-2-5-9(11)6-3-8/h2-3,5-6,12H,4,7H2,1H3
Inchi Key
UQXJGIBNZMIJEF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
signalword
Danger
pictograms
FlameCorrosion
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)