Merck
BDPH9BCD9AE8
Bide Pharmatech
Methyl 5-amino-2-fluoro-4-methylbenzoate
Sinonimo/i:
methyl 5-amino-2-fluoro-4-methylbenzoate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C9H10O2N1F1
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.18
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C9H10FNO2/c1-5-3-7(10)6(4-8(5)11)9(12)13-2/h3-4H,11H2,1-2H3
Inchi Key
JEGPFOWHUQYGMT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow to Brown Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)