Merck
BDPH9BCDA32E
Bide Pharmatech
4-Chloro-5-methylpicolinic acid
Sinonimo/i:
4-chloro-5-methyl-2-pyridinecarboxylic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C7H6O2N1Cl1
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.58
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCDA32E non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C7H6ClNO2/c1-4-3-9-6(7(10)11)2-5(4)8/h2-3H,1H3,(H,10,11)
Inchi Key
IIYOXHJTMDXVMM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Chloro-5-methylpicolinic acid
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)