Vai a
BDPH9BCDA587
Bide Pharmatech
(4-(N-Butyl-N-(4-methoxybenzyl)sulfamoyl)phenyl)boronic acid
Sinonimo/i:
4-{[butyl(4-methoxybenzyl)amino]sulfonyl}phenylboronic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C18H24O5N1S1B1
Numero CAS:
Peso molecolare:
377.27
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCDA587 non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C18H24BNO5S/c1-3-4-13-20(14-15-5-9-17(25-2)10-6-15)26(23,24)18-11-7-16(8-12-18)19(21)22/h5-12,21-22H,3-4,13-14H2,1-2H3
Inchi Key
RODHNOCSWOOPDD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)