Merck
BDPH9BCDA656
Bide Pharmatech
3,4,5-Trifluorobenzenesulfonamide
Sinonimo/i:
3,4,5-trifluorobenzenesulfonamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C6H4O2N1S1F3
Numero CAS:
Peso molecolare:
211.16
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCDA656 non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C6H4F3NO2S/c7-4-1-3(13(10,11)12)2-5(8)6(4)9/h1-2H,(H2,10,11,12)
Inchi Key
BIAGBHUIRSMWRI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3,4,5-Trifluorobenzenesulfonamide
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)