Merck
BDPH9BCDA7DE
Bide Pharmatech
Methyl 3-hydroxy-2-methylenepentanoate
Sinonimo/i:
methyl 3-hydroxy-2-methylenepentanoate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C7H12O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.17
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCDA7DE non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C7H12O3/c1-4-6(8)5(2)7(9)10-3/h6,8H,2,4H2,1,3H3
Inchi Key
WXZUVXFBEAOGOZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)