Merck
BDPH9BCDA80F
Bide Pharmatech
5-Bromo-3-iodo-4-methylpyridin-2-amine
Sinonimo/i:
5-bromo-3-iodo-4-methyl-2-pyridinamine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C6H6N2Br1I1
Numero CAS:
Peso molecolare:
312.94
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C6H6BrIN2/c1-3-4(7)2-10-6(9)5(3)8/h2H,1H3,(H2,9,10)
Inchi Key
XNNKTHBIRSBVFH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)