Merck
BDPH9BCDACDE
Bide Pharmatech
4-(Aminomethyl)-N,N-dimethyltetrahydro-2H-pyran-4-amine dihydrochloride
Sinonimo/i:
4-(aminomethyl)-N,N-dimethyltetrahydro-2H-pyran-4-amine dihydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C8H20O1N2Cl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.16
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCDACDE non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C8H18N2O.2ClH/c1-10(2)8(7-9)3-5-11-6-4-8;;/h3-7,9H2,1-2H3;2*1H
Inchi Key
MROXNONTUJYWDT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)