Merck
BDPH9BCDADC4
Bide Pharmatech
3-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Sinonimo/i:
3-bromo-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C5H5O2N2Br1
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.01
MDL number:
Accedi per visualizzare i prezzi
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C5H5BrN2O2/c1-8-2-3(5(9)10)4(6)7-8/h2H,1H3,(H,9,10)
Inchi Key
LJOMSWUFAYFYEA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Powder or crystals
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Still not finding the right product?
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)