Vai a
BDPH9BCDAFEE
Bide Pharmatech
8-Chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Sinonimo/i:
8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C8H4N2Cl1F3
Numero CAS:
Peso molecolare:
220.58
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCDAFEE non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C8H4ClF3N2/c9-6-3-5(8(10,11)12)4-14-2-1-13-7(6)14/h1-4H
Inchi Key
BWSHPRLSCABXRL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8°C
Still not finding the right product?
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)