Merck
BDPH9BCDB127
Bide Pharmatech
Methyl 5-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Sinonimo/i:
methyl 5-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C7H9O2N1
Numero CAS:
Peso molecolare:
139.15
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C7H9NO2/c1-5-3-4-6(8-5)7(9)10-2/h3-4,8H,1-2H3
Inchi Key
CQYALQAMQXUBRO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow or Pale-brown to Brown Solid
Still not finding the right product?
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)