Merck
BDPH9BCDB2F0
Bide Pharmatech
3-Bromo-6-chloropyrazolo[1,5-a]pyridine
Sinonimo/i:
3-bromo-6-chloropyrazolo[1,5-a]pyridine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C7H4N2Cl1Br1
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.48
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCDB2F0 non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C7H4BrClN2/c8-6-3-10-11-4-5(9)1-2-7(6)11/h1-4H
Inchi Key
NDSUSIBEPFTVRQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)