Merck
BDPH9BCDBC33
Bide Pharmatech
2-(Pyridin-3-yl)aniline
Sinonimo/i:
2-(3-pyridinyl)aniline
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C11H10N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.21
MDL number:
Accedi per visualizzare i prezzi
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C11H10N2/c12-11-6-2-1-5-10(11)9-4-3-7-13-8-9/h1-8H,12H2
Inchi Key
MTYHJHATMPCNLW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-(Pyridin-3-yl)aniline
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)