Merck
BDPH9BCDBCD0
Bide Pharmatech
1,3-Dibromo-5-fluoro-2-methylbenzene
Sinonimo/i:
1,3-dibromo-5-fluoro-2-methylbenzene
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C7H5Br2F1
Numero CAS:
Peso molecolare:
267.92
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCDBCD0 non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C7H5Br2F/c1-4-6(8)2-5(10)3-7(4)9/h2-3H,1H3
Inchi Key
IPMPJTQRCBFUMU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)