Merck
BDPH9BCDBE8B
Bide Pharmatech
4-Nitrophthalonitrile
Sinonimo/i:
4-nitrophthalonitrile
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C8H3O2N3
Numero CAS:
Peso molecolare:
173.13
MDL number:
Accedi per visualizzare i prezzi
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C8H3N3O2/c9-4-6-1-2-8(11(12)13)3-7(6)5-10/h1-3H
Inchi Key
NTZMSBAAHBICLE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: Crystal - Powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Nitrophthalonitrile
hstatements
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)