Merck
BDPH9BCDC2BC
Bide Pharmatech
5-Methoxyquinolin-6-amine
Sinonimo/i:
5-methoxy-6-quinolinamine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C10H10O1N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.2
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C10H10N2O/c1-13-10-7-3-2-6-12-9(7)5-4-8(10)11/h2-6H,11H2,1H3
Inchi Key
RJUWMZNBSHEASH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Methoxyquinolin-6-amine
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)